Documentos Principais
819803
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 19803
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
carboxymethyl phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
2-13
capacidade
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)