814702
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Butyl 650M
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14702
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Especificações
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente