Documentos Principais
822817
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase tryptophan, 75 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 22817
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
tryptophan phase
tamanho de partícula
75 μm
pH operacional
3-13
capacidade
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
técnica de separação
mixed mode
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl MX-Trp-650M is a high capacity mixed-mode resin used for the purification of monoclonal antibodies and other proteins. The multimodal resin maintains dynamic binding capacity (DBC) at elevated feedstock or buffer conductivities. Along with fast binding and elution kinetics, Toyopearl MX-Trp-650M minimizes the amount of WFI needed for either feedstock dilution, or column elution, leading to lower in-process pool volumes and higher throughput.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)