Documentos
814705
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size, Tosoh 0014705
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 0014705
Tosoh 14705
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfopropyl phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.