843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 100 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfopropyl phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
2-13
capacidade
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)