Documentos Principais
814028
Supelco
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
47101511
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
SP-550C
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 250 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 0014028
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
sulfopropyl phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
3-11
capacidade
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidade
mode of use strong cation exchange chromatography
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Aplicação
TOYOPEARL® SP-550C columns are used in separation media and ion exchange resins.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arne Staby et al.
Journal of chromatography. A, 1034(1-2), 85-97 (2004-05-01)
A comparative study was performed on strong cation-exchangers to investigate the pH dependence, efficiency, binding strength, particle size distribution, static and dynamic capacity, and SEM pictures of chromatographic resins. The resins tested included: SP Sepharose XL, Poros 50 HS, Toyopearl