808806
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® DEAE-5PW Guards and Guardgel Kits, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiais
glass
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 08806
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)