Documentos Principais
808038
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, bottle of 100 g, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
phase filter (Epoxy)
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
powder (dry, free-flowing)
embalagem
bottle of 100 g
fabricante/nome comercial
Tosoh 08038
Extensão da rotulagem
800 μeq/g ligand density
Parâmetros
pressure (max. 3 bar)
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
iminodiacetic acid phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl AF-Epoxy-650 resin is an activated resin provided in dry form for the immobilization of protein ligands for affinity chromatography. It is used when high densities of low molecular weight molecules need to be attached. It is also useful when a conversion to other special functional groups is required prior to ligand immobilization. For instance, its hydrazide form is very useful for carbohydrates or glycoprotein ligands.
forma física
Shipped in dry, free flowing powder.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)