Documentos
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Octanedioic acid, Suberic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CH2)6COOH
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-010-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
430 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
pb
229-231 °C/20 hPa
pf
139-142 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup