Documentos Principais
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Sinônimo(s):
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
110.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
772 °C
solubilidade
740 g/L
densidade
2.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1