Documentos Principais
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.793,00
R$ 2.793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.793,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17D3H30NO5
Peso molecular:
334.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
chave InChI
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)