Documentos Principais
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29NO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-12,15H,5-8,13-14H2,1-4H3/b10-9-,12-11+/t15-/m1/s1
chave InChI
URTBCBICNCMCPB-CWUOWYQYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)