Documentos Principais
64833
Supelco
In-line impinger trap w/ 20mm thread
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1
técnica(s)
active air sampling: suitable
Comprimento
152 mm (6 in.)
diâmetro da tampa
20 mm
volume do impactador
15 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)