The height of the bubbler is 205 MM, the T-cross has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 5.2 MM. The side arm has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 4.8 MM.
Z101214
Aldrich® in-line bubbler
capacity 5-7 mL
Sinônimo(s):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
R$ 643,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 643,00
Produtos recomendados
capacidade
5-7 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Dear Sigma Aldrich team, can you please specify the dimensions of this bubbler? Especially the diameter of the inner and outer tubes.
1 answer-