Documentos Principais
64832
Supelco
Spill-Resistant Midget Bubbler
bubbler volume 40 mL
Sinônimo(s):
Impinger/Bubbler
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fritted stem glass bubbler
Nível de qualidade
descrição
marked intervals 15 mL
embalagem
pkg of 1
técnica(s)
active air sampling: suitable
Comprimento
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
volume do borbulhador
40 mL
diâmetro da tampa
24 mm
aplicação(ões)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
24mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 10.7-dram vial (40mL) included.
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)