Documentos Principais
28522-U
Supelco
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
A separate module is available that will allow you to purge aqueous samples onto an adsorbent tube at ambient temperatures. This module can also be used to generate a dynamic humidified stream of the carrier gas for spiking calibration standards. The purge and trap module includes purge and trap glassware, and a separate flow controller that allows the user to set a separate purge (wet) flow rate independently of the dry flow rate. The purge and trap module accepts standard 22mL threaded vials to simplify your sample prep.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)