59565
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
use to protect LC-18-DB
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.