Documentos
59142C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC LC-ABZ SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 3 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A fase SUPELCOSIL LC-ABZ tem uma tecnologia de desativação exclusiva, que oferece um excelente desempenho de fase reversa para compostos básicos, além de compostos ácidos, polares neutros e apolares. As práticas de supressão de silanol, como o uso de aminas competidoras, operação com alta força iônica e ajuste das fases móveis para extremos de pH, tipicamente não são necessárias para obter uma boa forma de pico na fase LC-ABZ.
Características e benefícios
• Para ácidos, bases, zwitterions
• Maior retenção polar comparada às fases reversas usuais
• Seletividade única
• Desativação de silanol
• A forma de pico, eficiência e retenção são comparáveis às fases C8 para analitos apolares
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities