577528-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.7% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) pode ser usada para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas e peptídeos, em uma amostra. Ela se baseia no bombeamento de uma amostra com um solvente (fase móvel) por meio de uma coluna empacotada com material sorvente (fase estacionária) sob alta pressão.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.