577515-U
Coluna de HPLC Ciano Discovery®
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 3 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
3.5 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Características e benefícios
- Baixa hidrofobicidade para eluição rápida de analitos hidrofóbicos
- Excelente formato de pico e retenção de analitos fortemente básicos
- Retenção de analitos polares
- Seletividade única
- Significativamente menos retenção que a C18 (geralmente requer fase móvel com menor % orgânica)
- Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
- Compatível com fases orgânicas altamente aquosas
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery® HPLC Columns for Fast LC-MS Analysis. The Discovery LC-MS line offers short length columns for fast LC-MS analysis that are rugged and dependable. Supelco offers a robust product that withstands column shock due to fast gradient turnaround times.