Documentos Principais
57609-U
Supelco
Empty Rezorian Tube Kit with PE frits
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Sinônimo(s):
empty Rezorian cartidge, 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6