Documentos Principais
575655-U
Supelco
96 Square Well Pierceable Cap Mats
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pk of 50
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.