BR701368
BRAND® cover mat for 96-well plates, deep-well
2 mL low profile, TPE, non-sterile
Sinônimo(s):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
TPE
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701368
tamanho
96 well
Descrição geral
These mats provide a reliable barrier to minimize evaporation and contamination during experiments. Cover mats reduce the maximum volume of wells. Adhesive sealing films can also be used.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)