Documentos Principais
MAVM0960R
Millipore
Coletor a vácuo, 96 poços MultiScreen®
96-well plate Vacuum Manifold for vaccum filtration.
Sinônimo(s):
Coletor de vácuo MultiScreen
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
EPDM rubber gasket
EPDM rubber seal
Nylon well ring (standard)
Tygon® tubing (FEP-lined)
brass socket (for vacuum control valve)
high-density polyethylene base
high-density polyethylene well ring (deep)
polypropylene valve (on/off)
stainless steel grid (for support)
steel case (for vacuum control valve)
steel gauge (for vacuum)
Nível de qualidade
linha de produto
MultiScreen®
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Altura
66 mm , with standard ring
94 mm , with deep well ring
Comprimento
152 mm
Largura
122 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Seja qual for a aplicação em que você’ estiver trabalhando, a Millipore tem uma placa desenvolvida para atender às suas necessidades específicas. As placas MultiScreen têm um longo histórico como ferramentas confiáveis para o avanço da descoberta de medicamentos e pesquisa em ciências biológicas.
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Componentes
inclui base do coletor, anel padrão com juntas, grade de suporte, todas as mangueiras, válvulas e manômetro
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel P Zimmer et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 419-419 (2020-04-24)
Nitric oxide (NO)-soluble guanylate cyclase (sGC)-cyclic 3',5' GMP (cGMP) signaling plays a central role in regulation of diverse processes including smooth muscle relaxation, inflammation, and fibrosis. sGC is activated by the short-lived physiologic mediator NO. sGC stimulators are small-molecule compounds
Artigos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Conteúdo relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
Questions
  1. é possibile recuperare il filtrato ?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to recover filtrate. A 96 well plate can be placed on top of a Multiscreen manifold with a receiver plate below the filter plate. When the vacuum is turned on, the sample travels through the filter and into the 96 wells of the collection plate.