AXYAM2MLRD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Sinônimo(s):
Sealing mat
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicone (research-grade)
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc AM-2ML-RD
Corning
embalagem
pkg of 5x10mats/cs
tamanho
96 wells
Aplicação
Características e benefícios
- Made from research-grade silicone
- Follows ethanol rinse and bleach wash protocol for reuse
- Reduce evaporation in PCR and storage applications over a wide range of temperatures
- Compatible with P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, assay,96 well deep well, and storage plates
- Autoclavable
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)