57495-U
Supel™ Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Sinônimo(s):
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate, bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
descrição
detection: MS friendly
Nível de qualidade
composição
bed wt., 10 mg
embalagem
pk of 1 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
425-500 m2/g
Matriz
polymeric HLB base material
tamanho de partícula
40-75 μm (>90%)
tamanho de poro
80-210 Å pore size
Descrição geral
The 96-well format is perfect for medium to high-throughput laboratories performing large numbers of samples at a time and is also amenable to automation.
Product Data Sheet
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.