57493-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Sinônimo(s):
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Produtos recomendados
descrição
detection: MS friendly
Nível de qualidade
linha de produto
Supel™
embalagem
pk of 108 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
425-500 m2/g
volume
1 mL
peso
30 mg (bed)
tamanho de partícula
40-75 μm (>90%)
tamanho de poro
80-210 Å pore size
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Artigos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Conteúdo relacionado
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.