57317
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 60 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler/HPLC, needle size 24 ga, StableFlex fiber
Sinônimo(s):
SPME/HPLC FIBER PK3 W/60UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
StableFlex fiber
notched brown hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
df
60 μm (PDMS/DVB)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler/HPLC
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.