Documentos Principais
57266
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Sinônimo(s):
TOP PLATE W/FLOW CONTROL VALVES, 24 PORT VISIPREP-DL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Nota de rodapé
Included with Visiprep DL 24-port Vacuum Manifold (57265)
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)