Documentos Principais
57146-U
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Flow Control Valve Stem
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 24
Sinônimo(s):
pk24 Valve Stem for Visiprep DL Vacuum Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Visiprep
embalagem
pk of 24
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)