Documentos Principais
57209
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Supelclean
embalagem
pkg of 100 g
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Matriz
magnesium silicate
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
diâmetro
100-120 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
LC-Florisil Supelclean SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel de sílica
Questions
  1. Hi, May I know what's the differences between Florisils with SKU. 220736 and 57209. May I use the Florisils with SKU. 220736 for SPE separation of lip from tissue samples?
    1 answer
    1. The primary differences between these two products are the particle size and the Quality testing.
      The 22036, Florisil, is suitability tested for use in GC and has a particle size range of 100 - 200 mesh (0.074 mm to 0.149 mm).
      The 57209, Supelclean LC-Florisil, is suitability tested for use in SPE and has a particle size range of 100 - 120 mesh (0.125 mm to 0.149 mm).
      Both products are physically the same magnesium silicate material.