Documentos Principais
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 100 g
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Grupo ativo da matriz
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
ion exchange
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.