Documentos Principais
57039
Supelco
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Sinônimo(s):
V.M.RACK FOR 16MM TEST TUBES
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated