52781-U
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
Características
endcapped
composição
bed wt., 50 mg
embalagem
pk of 108
Extensão da rotulagem
8.4% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
capacidade
0.06 meq/g capacity
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
mixed mode
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
- Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
- Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
- Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
- Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
- Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?