Documentos
57275
Supelco
Amostrador para grandes volumes Visiprep
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
PTFE frit
Agency
suitable for EPA 533
linha de produto
Visiprep
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
technique used for transfers 4 large volume samples
Descrição geral
Para uma transferência direta “automatizada” e contínua de várias amostras líquidas
O amostrador para grandes volumes Visiprep permite transferir amostras de baixa viscosidade diretamente de qualquer recipiente de amostra para tubos de extração em fase sólida (SPE) convencionais em um coletor a vácuo para SPE Visiprep.
Dois amostradores estão disponíveis. Um amostrador tem três adaptadores de tubos compatíveis com tubos para SPE de polipropileno de 12 ml, 20 ml ou 60 ml. São necessários quatro desses amostradores para a extração simultânea de 12 amostras em um coletor Visiprep de 12 portas. O outro amostrador tem quatro adaptadores de tubos para tubos para SPE de 3 ml ou 6 ml. Para extrair 12 amostras simultaneamente são necessários três amostradores.
Os amostradores são compostos por uma tubulação de PTFE de 1/8 de polegada com um encaixe de rosca em uma extremidade e um peso de aço inoxidável na outra extremidade. Para usar o amostrador, coloque a extremidade com o peso em uma unidade de recipiente de amostra até que ela toque o fundo do recipiente. Insira os adaptadores de tubos nos tubos para SPE condicionados no seu coletor Visiprep. Acione o vácuo para o coletor Visiprep e abra as válvulas de controle de vazão do coletor para que as amostras sejam transferidas para os tubos para SPE. A taxa de vazão da amostra através de cada tubo pode ser controlada independentemente usando as válvulas de controle da vazão. Os encaixes de rosca e a tubulação de PTFE nos amostradores são codificadas por cor para facilitar a identificação das amostras.
Também compatível com o coletor a vácuo para SPE Preppy.
Observação: O amostrador para grandes volumes Visiprep só pode ser usado com tubos para SPE de polipropileno. Deve-se equipar válvulas alternadas do coletor com botões de controle de vazão de haste longa para comportar tubos para SPE de 12 ml, 20 ml ou 60 ml.
Aplicação
O amostrador para grandes volumes Visiprep foi usado para extrair e determinar estrona em água usando extração em fase sólida e ensaio de imunoabsorção enzimática (SPE-ELISA). Ele foi usado também na extração de pesticidas polares de amostras de água da chuva, durante a análise dos extratos por LC-MS-MS acoplada a ionização por eletrospray.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
R Bossi et al.
Journal of chromatography. A, 957(1), 27-36 (2002-07-10)
A new LC-MS-MS method for analysis of rainwater has been developed and validated for 53 pesticides, degradation products of pesticides and selected nitrophenols. The method was used to monitor the concentration of pesticides in rainwater at one location near Roskilde
Conteúdo relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.