Documentos Principais
505048
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Umesh P Agarwal et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(15), 4367-4374 (2019-03-28)
Syringyl (S) lignin content and the syringyl-to-guaiacyl (S/G) lignin ratio are important characteristics of wood and lignocellulosic biomass. Although numerous methods are available for estimating S lignin units and the S/G ratio, in this work, a new method based on