Documentos Principais
55286-U
Supelco
Supel QuE
PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Agency
AOAC® 2007.01
composição
Discovery® DSC-18, 400 mg
ENVI-Carb, 400 mg
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean PSA, 400 mg
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
12 mL , Greiner Cat. No. 163270
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100
Supelco
55284-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55506-U
Supel QuE
Stanisław Walorczyk
Talanta, 120, 106-113 (2014-01-29)
A triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS method was optimized for multiresidue analysis of over 180 pesticides in blackcurrants. The samples were prepared by using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) analytical protocol. To reduce matrix co-extractives in the
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Anna Martínez-Villalba et al.
Electrophoresis, 34(6), 870-876 (2013-01-22)
Veterinary medicines are widely administered to farm animals since they keep animals healthy at overcrowded conditions. Nevertheless the continuous administration of medicines to farm animals can frequently lead to the presence of residues of veterinary drugs in consumption products. Amprolium
Sachiyo Ibuki et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 48(5), 139-143 (2007-11-22)
A method for simultaneous determination of Dichlorvos (DDVP), Trichlorfon (DEP) and Naled (BRP) in fruits and vegetables by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) was developed. Pesticides were extracted with ethyl acetate together with phosphoric acid and anhydrous sodium
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
Conteúdo relacionado
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.