Documentos Principais
22495-U
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
temperatura máxima
450 °C
D.I.
1/16 in.
compatibilidade
1/16 in. O.D. column
Descrição geral
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)