Documentos Principais
54774
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrospher®
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® RP-18 (5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm) delivers highly reproducible results and is designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. What is the pH range for LiChrospher 100 RP-18, 5 µm, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)?
    1 answer
    1. The LiChrospher phase has a pH stability range of 2-7.6.