Documentos Principais
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrospher®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
LiChrospher® RP-18 HPLC column (L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be highly reliable and versatile. It is suitable for reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) of acidic, neutral and weakly basic compounds, according to L1 USP specifications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)