52655-U
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Discovery®
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
6 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
- Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
- The most polar normal phase sorbent available
- Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?