Documentos Principais
507415
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
red polypropylene cap, tan PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red polypropylene cap
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)