Documentos
507423
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
red polypropylene cap, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
red PTFE/silicone septum
red polypropylene cap
Características
closure type polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente