Documentos Principais
29047-U
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
9mm Open Top Screw Cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)