Documentos Principais
505064-40
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
2.6 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Características e benefícios
  • Excelente retenção e resolução de compostos polares
  • Seletividade única em comparação com C18
  • Excelente formato de pico e eficiência
  • Menos hidrofóbico que as colunas C18
  • Compatível com fases móveis 100% aquosas
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in