Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
família API
mercaptopurine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
chave InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)