Documentos Principais
503223
Supelco
Carbon Dioxide Trap Refill
pkg of 500 cc
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 500 cc
Descrição geral
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodalime with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Supelco
1.06733
Sodalime
Economy Moisture Trap volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Supelco
23987
Economy Moisture Trap