Merck
Pular para
PHL80452
Fangchinoline
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.344,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H40N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
608.72
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
R$ 1.344,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
InChI key
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
Y0001323PHL89565CRM61594
Fangchinoline phyproof® Reference Substance
PHL80452
Fangchinoline
Aristolochia European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001323
Aristolochia
Aristolochic acid I phyproof® Reference Substance
PHL89565
Aristolochic acid I
Chinomethionate certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM61594
Chinomethionate
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
TraceCERT®
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fangchinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)