Documentos Principais
502790
Frits for Precolumn MicroFilter
PEEK, pore size 0.5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PEEK
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Upchurch Scientific, Inc A-735X
frita L × E × A
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
tamanho de poro
0.5 μm
compatibilidade
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hola, necesito comprar un PEEK inline filter para un sistema AKTA, pero dudo de si este producto se corresponde con el que necesito. Se trata del disco que va dentro del filtro (cilindro color crudo) o la pieza cilíndrica en sí misma? Muchas gracias!
    1 answer
    1. This is a filter that mounts in a filter assembly. This product is not compatible with AKTA systems. Please contact your regional Technical Service group for a filter recommendation for the specific application.