Documentos Principais
502707
PEEK Inline Microfilter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Install between 2 pieces of capillary tubing, using Microtight tubing sleeves. PEEK housing with special PEEK fitting that encases the 0.5 μm PEEK frit. Through hole 0.006 in., swept volume 0.24 μL. Includes 2 MicroFingertight nuts, and 5 frits (1 installed).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)